Wichtige Dokumente
C7207
Monoclonal Anti-β-Catenin antibody produced in mouse
clone 15B8, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-β-Catenin
Größe auswählen
€ 511,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 511,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15B8, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 94 kDa
Speziesreaktivität
chicken, bovine, human, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1000 using cultured MDBK cells extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNB1(1499)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.