Fortfahren mit
C5678
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
low viscosity
Synonym(e):
Natrium-Carboxymethylcellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
light yellow
useful pH range
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
viscosity
50-200 cP, 2 % in H2O(25 °C)
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
solubility
water: soluble
cation traces
Na: 6.5-9.5%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine niederviskose Carboxymethylcellulose (CMC); die Viskosität einer 4%-igen Lösung in Wasser bei 25 oC beträgt 50–200 Centipoise (cp). Die Viskosität ist sowohl konzentrations- als auch temperaturabhängig. Bei zunehmender Temperatur steigt die Viskosität. Bei zunehmender Konzentration steigt die Viskosität. Nieder-, mittel- und hochviskose Carboxymethylcellulose (CMC) wird als Stellmittel verwendet. Niederviskose CMC wird in der Regel als „dünne“ wässrige Lösung verwendet. Mittelviskose CMC wird zur Herstellung von sirupartigen Lösungen verwendet. Hochviskose CMC wird zur Herstellung von creme- oder lotionsartigen Lösungen verwendet.
Application
Die mit unterschiedlichen Viskositäten erhältlichen löslichen Carboxymethylcellulosen (CM-Cellulose; CMC) werden als Viskositätsmodifikatoren (Verdickungsmittel) zum Stabilisieren von Emulsionen und als chemische Dispergiermittel für Öle und andere Kohlenstoffstrukturen wie Nanoröhrchen verwendet. CMCs werden bei der Entwicklung von Biostrukturen wie Biofilmen, Emulsionen und Nanopartikeln zur Wirkstoffabgabe verwendet. Niederviskose Carboxymethylcellulose kann zur Herstellung von Lösungen mit „dünner“ wässriger Konsistenz verwendet werden.[1]
Preparation Note
Das Produkt ist wasserlöslich (40 mg/ml). Um Carboxymethylcellulose aufzulösen, muss der Feststoff vorsichtig in Wasser gegeben werden, um eine gute Dispersion (Benetzung) sicherzustellen. Dazu muss der Feststoff eventuell portionsweise zugegeben werden. Wenn dem Trockenfeststoff Wasser zugesetzt wird, bildet sich ein „Feststoffklumpen“, der sich sehr schwer auflösen lässt; deshalb muss der Feststoff in Wasser gegeben werden. Vorsichtig rühren oder periodisch schütteln; nicht unentwegt mit einem Magnetrührer rühren. Hohe Temperaturen sind nicht erforderlich. Diese würden die Solubilisierung sogar verlangsamen. Bei Verwendung einer Mischvorrichtung, wie einem Rührflügel bzw. Vortexer, würde das Pulver zwar in die Flüssigkeit gezogen werden, es würden jedoch möglicherweise Abscherungen entstehen.
Unter normalen Bedingungen hat die Temperatur eine reversible Wirkung auf Lösungen dieses Produkts, weshalb ein geringer Temperaturunterschied keine dauerhaften Auswirkungen auf die Viskosität nach sich zieht. Bei längerer Erwärmung der CMC-Lösungen unter hohen Temperaturen (Autoklavierung) zersetzt sich das Produkt jedoch und die Viskosität wird dauerhaft reduziert. Aus diesem Grund lässt sich CMC nur sehr schwer sterilisieren. γ-Bei Bestrahlung (z. B. Wärmebestrahlung) zersetzt sich CMC. Die Autoklavierung oder Bestrahlung hat bei hochviskoser CMC deutlich negativere Auswirkungen zur Folge als bei niederviskoser CMC. Beim Filtern von CMC-Lösungen bleiben aufgrund des faserigen Materials oftmals Gelrückstände zurück, weshalb eine Sterilfiltration der Lösungen nicht möglich ist.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4888C501321902
biological source
synthetic (organic)
biological source
wood (pulp)
biological source
wood (pulp)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
useful pH range
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
useful pH range
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
useful pH range
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
useful pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the particle size distribution?
    1 answer
    1. The particle size of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate a typical d(50) range of 100 - 150 um.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is the carboxymethycelluose sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile.
      Helpful?
  5. I want to ask the degree of substitution of this CMC (C5678-500G). Thanks in advance.
    1 answer
    1. As mention on the Product Specification Sheet, the acceptable range / quality specification for Degree of Substitution is 0.65 - 0.90 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit.
      Helpful?
  6. I want to know the molecualr weight of the Carboxymethylcellulose sodium salt low viscosity (C5678-500G)
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined for each lot, however, historical information indicates a molecular weight of approximately 90 kDa.