Fortfahren mit
21902
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
medium viscosity
Synonym(e):
Natrium-Carboxymethylcellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
availability
not available in USA
extent of labeling
0.60-0.95 substitution
loss
≤15% loss on drying, 110 °C
color
light yellow
pH
6.5-8.0 (10 mg/mL in H2O)
viscosity
300-1000 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C) (dry substance)
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Die mit unterschiedlichen Viskositäten erhältlichen löslichen Carboxymethylcellulosen (CM-Cellulose; CMC) werden als Viskositätsmodifikatoren (Verdickungsmittel) zum Stabilisieren von Emulsionen und als chemische Dispergiermittel für Öle und andere Kohlenstoffstrukturen wie Nanoröhrchen verwendet. CMCs werden bei der Entwicklung von Biostrukturen wie Biofilmen, Emulsionen und Nanopartikeln zur Wirkstoffabgabe verwendet.
Other Notes
Charakterisierung von Endoglucanase III aus Trichoderma reesei[1].
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4888C501321904
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F))
mp
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
mp
-
color
light yellow
color
light yellow
color
light yellow
color
beige
extent of labeling
0.60-0.95 substitution
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
pH
6.5-8.0 (10 mg/mL in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined on a lot-to-lot basis. However, historical data indicates a molecular weight range of 160,000-200,000 daltons.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf