C2513
(±)-Citronellal
≥85%
Synonym(e):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES String
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
InChIKey
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter