Fortfahren mit
E8260
Ethoxyquin
≥75% (capillary GC)
Synonym(e):
1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-chinolin, 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
€ 107,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-075-7
Beilstein/REAXYS Number:
158223
MDL number:
Assay:
≥75% (capillary GC)
Form:
liquid
€ 88,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥75% (capillary GC)
form
liquid
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
InChI key
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7928731519PHR3513
description
≥75% (capillary GC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥75% (capillary GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethoxyquin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)