Größe auswählen
€ 185,30
€ 185,30
Listenpreis€ 218,00Sparen Sie 15%Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder (solid)
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](O)C1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@@H](CSSC[C@H](NC1=O)C(=O)N[C@H](Cc5ccc(O)cc5)C(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc6ccc(cc6)[N+]([O-])=O)NC(C)=O
InChI
1S/C56H68N12O14S2.C2HF3O2/c1-30(69)48-56(80)66-47(54(78)62-42(49(58)73)23-33-12-18-37(71)19-13-33)29-84-83-28-46(65-51(75)43(60-31(2)70)24-32-10-16-36(17-11-32)68(81)82)55(79)63-44(25-34-14-20-38(72)21-15-34)52(76)64-45(26-35-27-59-40-8-4-3-7-39(35)40)53(77)61-41(50(74)67-48)9-5-6-22-57;3-2(4,5)1(6)7/h3-4,7-8,10-21,27,30,41-48,59,69,71-72H,5-6,9,22-26,28-29,57H2,1-2H3,(H2,58,73)(H,60,70)(H,61,77)(H,62,78)(H,63,79)(H,64,76)(H,65,75)(H,66,80)(H,67,74);(H,6,7)/t30-,41+,42-,43+,44+,45-,46-,47+,48+;/m1./s1
InChI key
FYVCFCQFOBEWIO-GVGJFGMUSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form lyophilized powder (solid) | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white | color white to tan |
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2490-500UG | 04061832897639 |