Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H61N7O10S · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
844.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
protect from light
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective agonist of GPR56
TYFAVLM/P7, a synthetic peptides comprising adhesion GPR56 β-strand-13 stalk, is a potent and selective agonist of GPR56. TYFAVLM activates GPR56 in cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?