Merck
C11100P
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz)-Pharmadit®
Synonym(e):
DMT-dC(bz)-Phosphoramidit, N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxycytidin, 3′-[2-Cyanoethyl-N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H52N5O8P
Molekulargewicht:
833.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
Form
powder or granules
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dC2 (reversed phase HPLC, DMT-dC(bz) cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dC3 (reversed phase HPLC, DMT-dC(bz) phosphoramidate)
≤0.3% dC5 (reversed phase HPLC, O3′-Benzoyl-O5′-DMT-dC(bz))
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
soluble, clear
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Nukleosidprofil
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChIKey
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMT-dC(bz)-Pharmadite® ist eine Pharmadite®-Produktreihe, die eine neue Klasse von standardgeschützten DNA-Phosphoramiditen, die mit besonders kontrollierten Verunreinigungsprofilen und ausgezeichneter allgemeiner Reinheit entwickelt wurden, darstellt.Pharmadite-Phosphoramidite zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Reinheit und ihr gut definiertes Verunreinigungsprofil aus. Insbesondere sind sie im Wesentlichen frei vonVerunreinigungen, die Kupplungsreaktionen beeinträchtigen, zum Beispiel andere nukleosidische oder nichtnukleosidische Phosphoramidite (P(III)-Verunreinigungen). Alle weiterenVerunreinigungen in Pharmadite-Phosphoramiditen, sofern vorhanden, werden identifiziert, charakterisiert und quantifiziert. Die Auswirkungen solcher definierten Verunreinigungen auf die Synthese von Oligonukleotiden ist gut erforscht und erwies sich als unerheblich.
Rechtliche Hinweise
Pharmadite is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable