B9804
Anti-Bcl-2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10C4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-BCL-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10C4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 26 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 2-10 μg/mL using rat osteosarcoma ROS cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Bcl2(12043)
rat ... Bcl2(24224)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable