Merck
MABT205
Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A
clone DM1A, from mouse
Synonym(e):
Tubulin alpha-1 chain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DM1A, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
45
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Tubulin ist einer der Hauptbestandteile des Zytoskeletts. Es handelt sich um eine heterodimere Struktur, die aus ineinandergreifenden Alpha- und Betaketten besteht. Wie andere Zytoskelettproteine unterliegt Tubulin je nach zellulärem Kontext dynamischen Veränderungen, die durch die Bindung und Freisetzung von GDP/GTP vermittelt werden. Tubulinproteine können auch posttranslationale Modifikationen erfahren und sind für den Zelltransport und mitotische Prozesse unerlässlich.
~60 kDa beobachtet. Uniprot gibt ein Molekulargewicht von ~46 kDA an, das jedoch aufgrund posttranslationaler Modifikationen höher sein kann. Dieses Protein wurde mit ~55 kDa in einigen Zelllysaten beobachtet (Saugstad, J. A., et al. (2002). J. Neurochem. 80(6):980-988.).
Immunogen
Native Huhn-Hirnmikrotubuli.
Application
Dieser Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A, ist zur Verwendung in Western Blot, ICC und IHC für den Nachweis von α-Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies α-Tubulin in NIH/3T3-, A431 und HeLa-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies α-Tubulin in normalem menschlichem Hirngewebe, menschlichem Hirnkrebsgewebe, normalem Ratten-Hippocampusgewebe und normalem Ratten-Zerebellumgewebe nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,01 µg/ml dieses Antikörpers wurde α-Tubulin in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat.
Other Notes
Ersetzt: 04-1117
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c