Wichtige Dokumente
B9645
Borsäure
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 40 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?