Direkt zum Inhalt
A44150
4-Aminobutyraldehyd-Diethylacetal
90%, technical grade
Synonym(e):
4,4-Diethoxy-butylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-753-2
Beilstein/REAXYS Number:
1739649
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CCOC(CCCN)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
InChI key
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)