Merck
B7271
Sigma-Aldrich
Bromthymolblau
ACS reagent
Synonym(e):
3′,3″-Dibrom-thymolsulfonphthalein Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27Br2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.36
Beilstein:
6887926
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Qualität
ACS reagent
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Löslichkeit
clarity passes test
SMILES String
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChIKey
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable