Merck
B7138
Supelco
Bispyrazolon
≥98%, crystalline
Synonym(e):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-[4,4′-bi-(2-pyrazolin)]-5,5′-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.38
Beilstein:
572787
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
≥98%
Form
crystalline
Farbe
tan
Eignung
suitable for determination of cyanide
SMILES String
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChIKey
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Epstein, J.
Analytical Chemistry, 19, 272-272 (1947)