Merck
AXYPCR384LC480WNF
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
no film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs
Synonym(e):
PCR microplate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom white polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt Full skirt
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-384-LC480-W-NF
Corning
Verpackung
pkg of 5x10plates/cs
Maximales Volumen
30 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
30 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for PCR
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)