BR781358
BRAND® 384-well PCR plate
full skirt, cut corner A12, H12, white
Synonym(e):
PCR, PCR Plates, Plates
Größe auswählen
€ 375,00
Größe auswählen
About This Item
€ 375,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
white
Beschreibung
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
full skirt, cut corner A12, H12
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781358
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 well
Arbeitsvolumen
30 μm
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For applications in automation and high-throughput analyses
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Can be sealed reliably with self-adhesive sealing films
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)