Merck
AXYMCT150A
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, assorted colors, pkg of 10x500tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121702
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-150-A
Corning
Verpackung
pkg of 10x500tubes/cs
Größe
1.5 mL
Farbe
assorted colors
assorted colors
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)