CLS4488
Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzelverpackt in Papier/Kunststoff
capacity 10 mL
Synonym(e):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Größe auswählen
€ 31,80
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
€ 31,80
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
Verpackung
case of 200
bag of 50
Hersteller/Markenname
Corning 4488
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Länge
344 mm
Kapazität
10 mL
Spitzen ID
0.060 in.
Farbe
orange color-coded stripe
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
- Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
- Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
- Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?