Fortfahren mit
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonym(e):
Centrifuge Tube, Microtube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
black polypropylene tube, conical bottom, flat cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 ea
Feature:
cap pushfit attached cap
€ 22,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polypropylene tube, conical bottom, flat cap
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323K
cap diam.
13.4 mm
tube capacity
1.5 mL
tube diam.
13.4 mm
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS4323BR780761BR780760
description
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
description
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
description
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
description
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323K
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323
manufacturer/tradename
BRAND 780761
manufacturer/tradename
BRAND 780760
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
flat cap, conical bottom, black polypropylene tube
material
natural polypropylene , conical bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, self-standing bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, self-standing bottom
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
feature
cap pushfit attached cap
feature
cap pushfit attached cap
feature
-
feature
-
tube capacity
1.5 mL
tube capacity
-
tube capacity
-
tube capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)