AXYCM96RD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Compression Mat for PCR Microplates
for 96 well plates, pkg of 5x10mats/cs
Synonym(e):
Silicone compression mat
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone (research-grade)
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc CM-96-RD
Corning
Verpackung
pkg of 5x10mats/cs
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)