Merck
AV49316
Sigma-Aldrich
Anti-TEX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DKFZp781G0721, Anti-HT008, Anti-KIAA1738, Anti-TMEM96, Anti-Testis expressed 2
Größe auswählen
100 μL
€ 374,00
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 374,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 374,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
126 kDa
Speziesreaktivität
rat, guinea pig, bovine, rabbit, mouse, human, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TEX2(55852)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TEX2
Anwendung
Anti-TEX2 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 0.5μg/ml.
Biochem./physiol. Wirkung
Testis expressed 2 (TEX2; HT008) is a chaperone protein containing SMP domain that regulates sphingolipid metabolism.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: KSLSTEVEPKESPHPARHRHLMKTLVKSLSTDTSRQESDTVSYKPPDSKL
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ian Lee et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(2), 202-206 (2006-02-02)
We have analyzed the sequence of a mitochondrial integral membrane protein, Mdm12, and found that it forms the prototype for a novel domain, designated the SMP domain, that is common to an extended family of membrane-associated proteins. Comprehensive sequence searches