Wichtige Dokumente
A9801
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
Synonym(e):
BAPTA
Empfohlene Produkte
Löslichkeit
~50 mg/mL (pH >6)
SMILES String
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Highly selective calcium chelating reagent.