Fortfahren mit
A9605
AC-93253
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[3-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3-ethyl-benzothiazolium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N2SI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
dark purple
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(\C=C\C=C2\N(C)c3ccccc3C2(C)C)sc4ccccc14
InChI
1S/C23H25N2S.HI/c1-5-25-19-13-8-9-14-20(19)26-22(25)16-10-15-21-23(2,3)17-11-6-7-12-18(17)24(21)4;/h6-16H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TWBRXRGFFUATNI-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
AC-93253 is a potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist. EC50 = 6.3 μM. AC-93253 has high selectivity; 89% for RARα vs 67% for RARβ1, 35% for RARβ2, and 11% for RARγ.
Potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8567I0658C5366
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), white, solid
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)