Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 | |
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 444,00 |
Über diesen Artikel
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
—
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
goat
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
PBS suspension
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
capacity
3-4 mg/mL binding capacity (human IgA)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Bindungskapazität: Ein ml Antikörper bindet 3–4 mg humanes IgA. Die Elutionskapazität beträgt 2–4 mg/ml.
Der IgA-Antikörper spielt eine wichtige Rolle hinsichtlich der mukosalen Immunität. Er bindet nachweislich Immungene/Pathogene, um deren Eindringen in die Schleimhautmembran zu verhindern. Der (α-kettenspezifische) Anti-Human-IgA-Antikörper sorgt für eine höhere Sensitivität gegenüber menschlichem IgA und weist keine Kreuzreaktivität mit anderen Substanzen auf. Aufgrund der minimalen Interspezies-Kreuzreaktivität mit Maus oder Ratte eignet sich dieser Antikörper ideal für das Screening von Antikörpern, die von Hybridomzellen erzeugt werden, die Immunglobuline der Maus oder Ratte enthalten.
Immunogen
Aus transformierten Zelllinien des menschlichen Epstein-Barr-Virus erzeugtes IgA.
Application
Der (α-kettenspezifische) Anti-Human-IgA-Agarose-Antikörper der Ziege wird in der Affinitätschromatographie und in quantitativen Enzyme-linked Immunosorbent Assays (ELISA) eingesetzt.
Proteine aus transfizierten 2E9IgA1-Zellen wurden mittels Affinitätschromatographie unter Verwendung des an Agarose gebundenen Anti-Human-IgA-Antikörpers aufgereinigt.
Physical form
Suspension in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden. Diese umfassen insbesondere die nicht autorisierte kommerzielle Verwendung, In-vitro-Diagnostik-Zwecke, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate unconjugated | conjugate agarose conjugate |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| form PBS suspension | form PBS suspension | form lyophilized powder | form PBS suspension |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2691-5ML | 04061833359648 |
| A2691-2ML | 04061833359631 |