Wichtige Dokumente
A0793
Anti-Dog IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–AP
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
dog
Methode(n)
direct ELISA: 1:6,000
dot blot: 1:4,000
western blot (chemiluminescent): 1:4,000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)