960D
Permanent Red Chromogen Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Verpackung
kit of (containing 0.7 mL each of 3 reagents + 30 mL buffer (960D-10))
kit of (containing 2.3 mL each of 3 reagents + 100 mL buffer (960D-20))
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable