903H-0
MART-1 (M2-7C10) + Tyrosinase (T311) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M2-7C10 + T311, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
bottle of 1.0 mL predilute (903H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (903H-08)
Isotyp
IgG2a
IgG2bκ
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... MLANA(2315)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Artikel
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.