SML2161
STA-21
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-Deoxytetrangomycin, (±)-Ochromycinone, 3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methylbenz[a]anthracene-1,7,12(2H)-trione, NSC 628869, STA 21, STA21
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1CC(C(C(C(C(C=CC=C2O)=C2C3=O)=O)=C3C=C4)=C4C1)=O
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable