Fortfahren mit
362883
Dibenzyl-N,N-diethylphosphoramidit
technical grade, 85%
Synonym(e):
TTC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
€ 254,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NP(OCH2C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4189915
Assay:
85%
Form:
liquid
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
0.71 psi ( 55 °C)
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
InChI key
NLGUJOVLAXLSMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibenzyl N,N-diethylphosphoramidite is repoted to be suitable reagent for the efficient 1H-tetrazole-catalyzed ′phosphite-triester′ phosphorylation of the protected serine derivatives.
Application
Dibenzyl N,N-diethylphosphoramidite may be used:
  • as phosphitylating reagent in the synthesis of glycosyl phosphites and phosphates
  • for phosphorylating the alcohols
  • in the preparation of 6-dibenzylphosphate-1,3,5-tri-O-PMB-myo-inositol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M072000127256395005
description
technical grade, 85%
description
-
description
97%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
assay
85%
assay
≥97.0% (31P-NMR)
assay
97%
assay
≥90.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)