Product 84120-25g undergoes testing for a color indication. The quality control testing ensures that the solutions exhibit certain colors at pH 0.3 and 1.0. If the color is correct at these pH ranges, the product passes performance testing. Additionally, other tests are performed. For staining starch granules from algae or other sources, product S8884 is suggested. This product is sent to the Biological Stain Commission for testing, which includes using the dye to ensure chromosomes and bacteria are properly stained.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,50 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
form
powder or crystals
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥1000 at 525-535 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Safranin T wird häufig als mikrobiologisches Färbemittel eingesetzt, insbesondere als Gegenfärbung bei der Gramfärbung zur Unterscheidung von grampositiven und gramnegativen Mikroorganismen und zur Färbung bakterieller Sporen.
- Es wird zum Nachweis von Glykosaminoglykanen bei humanen und tierischen histologischen Proben und Zellkernen verwendet.
- Es ist ein Bestandteil der Benda-Polychromfärbung.
- Es ist eine Komponente verschiedener Polychrome und Lignin-Färbemittel für Färbeanwendungen in der Botanik.
- Es wird auch für den Nachweis von Mastzellen in Cytospin- Präparaten und zur Färbung von chirurgischen gefrorenen Schnitten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Color stable
- Reproducible
- Offers sufficient sensitivity to reveal all structural details
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy | description certified by the BSC | description Dye content ≥85 % | description suitable for microscopy |
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability suitable for microscopy |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form liquid |
| solubility methanol: 0.01 g/10 mL, red | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple | solubility water: soluble at 20 °C |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Which Safranin-o should be used for staining starch in algae?