Fortfahren mit
S2255
Safranin O
Dye content ≥85 %, Powder
Synonym(e):
Basic Red 2, Gossypimin, Safranin T, Safranin Y oder A, Woll-Rot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.84
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-518-8
MDL number:
Colour Index Number:
50240
Beilstein/REAXYS Number:
3924099
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Safranin O, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
solubility
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
εmax
1250-1650 at 530-534 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Safranin O is a cationic dye, which displays less significant metachromasia. It is used to detect any variations in articular disease. Safranin O binds specifically to polyanions. It detects the amount of proteoglycan present in cartilages. Safranin O is used as a marker for glycosaminoglycan depletion in osteoarthritis. Safranin is used as a counter stain in Gram staining.
Application
Safranin O has been used in the histological analysis of femurs. It has also been used to detect the presence of glycosaminoglycans in the inner body of meniscus structures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S888484120TMS-009
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
-
solubility
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, red
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
-
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Maria D
Introduction to Diagnostic Microbiology for the Laboratory Sciences (2014)
A new modification and application of the Gram stain
Hucker GJ
Journal of Bacteriology, 6(4), 395-395 (1921)
Delivery of PDGF-B and BMP-7 by mesoporous bioglass/silk fibrin scaffolds for the repair of osteoporotic defects
Yufeng Zhang
Biomaterials (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S2255-100G04061836918552
S2255-5G04061834990680
S2255-25G04061836918576
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do you have any recommendations for the storage temperature and corresponding shelf life of Safranin O after preparation?
    1 answer
    1. As Safranin O can be prepared in a variety of solvents and at varying concentrations, it is really not possible to give precise guidelines for solution stability.
      There is a Safranin O solution that is part of a Gram Stain kit (HT90A). According to the kit Instructions For Use, this solution has 0.6% dye in 20% SD3A reagent alcohol. The expiration date for this solution is 24 months. But if the formulation varies from this exact composition or if other dyes or chemicals are also present, the 24 months expiration dating may or may not be appropriate
      Helpful?
  2. Good morning, how can i use the safranin O stain for detection of in vitro GAG ? I need the steps of preparation
    1 answer
    1. Safranin O is noted for its use in visualizing and quantifying the presence of glycosaminoglycans (GAGs) within a tissue sample. However, this application is not specifically tested, and no protocol is available to recommend. It is advised to refer to academic literature for guidance.