Wichtige Dokumente
71376
Natriumchlorid
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
Salz, Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (AT)
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in (Sales restrictions may apply)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
western blot: suitable
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤1 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Cl-]
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Eignung
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
genomic analysis
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Bestandteil der Pufferlösung zur Herstellung der pH-Lösungen für das Leerlaufpotenzial und die zyklische Voltammetrie[1]
- Bei der Herstellung von Bold’s-Basal Medium (BBM)[2]
- Als Komponente von Transkriptions- und Annealing-Puffern[3]
- Zum Erhalt des osmotischen Gleichgewichts und zur Gewährleistung der Reinheit und Stabilität von isolierten extrazellulären Vesikeln (EVS)[4]
- Als Puffer für die Laminierung von Lateral-Flow-Streifen bei der Herstellung von Lateral-Flow-Geräten[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geeignet für die Forschung in den Bereichen Molekularbiologie und Biochemie
- Frei von DNase, RNase, NICKase und Protease
- In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen.
- Getestet auf das Vorhandensein anionischer und kationischer Spuren
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?