Merck
T1423000
Ticlopidin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(o-Chlorbenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClNS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ticlopidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
InChIKey
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... P2RY12(64805)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ticlopidine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Tornio et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(4), 498-507 (2014-06-28)
Cerivastatin and repaglinide are substrates of cytochrome P450 (CYP)2C8, CYP3A4, and organic anion-transporting polypeptide (OATP)1B1. A recent study revealed an increased risk of rhabdomyolysis in patients using cerivastatin with clopidogrel, warranting further studies on clopidogrel interactions. In healthy volunteers, repaglinide
Jan H Cornel et al.
American heart journal, 168(1), 76-87 (2014-06-24)
To further explore the impact of smoking on antiplatelet activity and treatment response, we evaluated time-dependent relationships between smoking status with on-treatment platelet reactivity and clinical outcomes for prasugrel vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndromes managed medically without
Willibald Hochholzer et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(4), 361-368 (2014-07-26)
The degree of antiplatelet response to clopidogrel has been associated with clinical outcomes. Studies have investigated whether adjustment of antiplatelet therapies based on a single platelet function test is beneficial. The aim of the study was to test the stability
Julie A Johnson et al.
Pharmacological reviews, 65(3), 987-1009 (2013-05-21)
The past decade has seen tremendous advances in our understanding of the genetic factors influencing response to a variety of drugs, including those targeted at treatment of cardiovascular diseases. In the case of clopidogrel, warfarin, and statins, the literature has
Nohra Chalouhi et al.
Stroke, 45(1), 54-58 (2013-11-21)
Flow diverters are currently indicated for treatment of large and complex intracranial aneurysms. The purpose of this study was to determine whether the indications of flow diversion can be safely extended to unruptured, small, saccular aneurysms (<10 mm) of the