Merck
70550
Sigma-Aldrich
Naphtholgrün B
for microscopy (Hist.), for complexometry
Synonym(e):
Säuregrün 1
Größe auswählen
25 G
€ 29,90
100 G
€ 98,10
500 G
€ 389,00
€ 29,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 29,90
100 G
€ 98,10
500 G
€ 389,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H15FeN3Na3O15S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
878.46
Farbindexnummer:
10020
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 29,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for complexometry
for microscopy (Hist.)
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Löslichkeit
methanol: 0.01 g/10 mL
λmax
714 nm
εmax
≥80 at 709-719 nm in water
Eignung
suitable for microscopy
suitable for suitability for complexometry
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChIKey
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)