Fortfahren mit
67576
(2S,3S,4R)-1-O-(α-D-Galactosyl)-N-hexacosanoyl-2-amino-1,3,4-octadecantriol
≥95% (TLC)
Synonym(e):
α-GalCer, α-Galactosylceramid, KRN7000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 949,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H99NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
858.32
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 949,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
functional group
amide
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
InChI key
VQFKFAKEUMHBLV-BYSUZVQFSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
700047P700262P700045P
description
≥95% (TLC)
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥95% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
lipid type
sphingolipids
lipid type
-
lipid type
bile acids
lipid type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)