Merck
54015
Sigma-Aldrich
4-(2-Carboxyphenyl)-7-diethylamino-2-(7-diethylamino-2-oxochroman-3-yl)-chromyliumperchlorat
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H33ClN2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
637.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥80% (HPLC)
Fluoreszenz
λex 654 nm; λem 694 nm in methylene chloride
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3cc(-c4ccccc4C(O)=O)c5ccc(cc5[o+]3)N(CC)CC
InChI
1S/C33H32N2O5.ClHO4/c1-5-34(6-2)22-14-13-21-17-28(33(38)40-29(21)18-22)31-20-27(24-11-9-10-12-26(24)32(36)37)25-16-15-23(19-30(25)39-31)35(7-3)8-4;2-1(3,4)5/h9-20H,5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChIKey
VTMBPDDANDHVLA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Cyanin-Typ Fluoreszenz- und Laserfarbstoff
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Czerney et al.
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)