Merck
53180
Sigma-Aldrich
Hexyl-β-D-glucopyranosid
≥98.0% (TLC)
Größe auswählen
500 MG
€ 273,00
€ 273,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 273,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
Beilstein:
83239
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 273,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D −36 to −31°° in H2O
Mol-Gew.
264.32 g/mol
Methode(n)
RNA extraction: suitable
hybridization: suitable
tissue culture: suitable
CMC
250 mM
SMILES String
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChIKey
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
Sonstige Hinweise
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Alkyl-glucosides as detergents for the preparation of highly homogeneous bilayer liposomes of variable sizes ( 60-240 nm phi) applying defined rates of detergent removal by dialysis.
R A Schwendener et al.
Biochemical and biophysical research communications, 100(3), 1055-1062 (1981-06-16)