Merck
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
Größe auswählen
1 KIT
€ 1.760,00
€ 1.760,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 1.760,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.24
€ 1.760,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Contains sufficient reaction solutions and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 for 8 duplex or four 4-plex experiments based on 50 μg of protein per sample.
Anwendung
This iTRAQ application kit for plasma provides iTRAQ reagents and protocol targeted specifically for plasma workflows. Cysteine blocking reagent is not included. Trypsin is sold separately.
Hinweis zur Analyse
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma, please visit this Protocol link.
Rechtliche Hinweise
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)