The product is a neat liquid,
Predicted density is 0.882 +/- 0.06 g/cm3 at a temperature of 20°C and a pressure of 760 Torr. Based on this density and the product's molecular weight of 426.7 g/mol, its molar concentration is calculated to be approximately 2.07 mol/liter.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥92.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥92.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC1OC1(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+
InChI key
QYIMSPSDBYKPPY-BANQPHDMSA-N
Application
- Lanosterol synthase deficiency promotes tumor progression by orchestrating PDL1-dependent tumor immunosuppressive microenvironment.: Demonstrates how lanosterol synthase, linked to 2,3-Oxidosqualene, influences tumor environments, potentially informing cancer treatment strategies (Gao et al., 2024).
- Promiscuous Oxidosqualene Cyclases from Neoalsomitra integrifoliola Catalyzing the Formation of Tetracyclic, Pentacyclic, and Heterocyclic Triterpenes.: Investigates the versatility of oxidosqualene cyclases, which could have implications for synthetic applications of 2,3-Oxidosqualene in producing diverse triterpenes (Li et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥92.0% (HPLC) | description ≥98%, liquid | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard |
| assay ≥92.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What are the density and molecular weight of 41043 2,3-Oxidosqualene?