Fortfahren mit
390A
Leukozyten-Peroxidase(Myeloperoxidase)-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Hanker-Yates substrate kit
Quality Level
usage
sufficient for 10-120 manual assays
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Das Peroxidase-(Myeloperoxidase-)Leukozytenkit ist für die Verwendung zur allgemeinen histochemischen Färbung im Labor für den Nachweis von Peroxidase in Leukozyten bestimmt. Mit diesem manuellen, qualitativen Verfahren wird Peroxidase in Leukozyten in Blut- oder Knochenmarkschichten von menschlichen Proben identifiziert.
Still not finding the right product?
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Acid Hematoxylin Solution (2852) 100 mL
  • Peroxidase Indicator Reagent (3901) 10 vial(s)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mL
    SDB
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rui Zhang et al.
Cell death & disease, 11(4), 277-277 (2020-04-26)
DNA damage regulated autophagy modulator 1 (DRAM1) is a stress-inducible regulator of autophagy and cell death. DRAM1 has been implicated in cancer, myocardial infarction, and infectious diseases, but the molecular and cellular functions of this transmembrane protein remain poorly understood.
Natan Krohn et al.
Gastroenterology, 136(5), 1806-1817 (2009-05-08)
Hepatocyte transplantation-induced liver inflammation impairs cell engraftment. We defined whether proinflammatory cytokines and chemokines played roles in regulation of hepatocyte engraftment in the liver. We performed studies over up to 3 weeks in rat hepatocyte transplantation systems. Expression of 84
Emily A Beck et al.
G3 (Bethesda, Md.), 10(2), 613-622 (2019-12-18)
Selection, via host immunity, is often required to foster beneficial microbial symbionts and suppress deleterious pathogens. In animals, the host immune system is at the center of this relationship. Failed host immune system-microbial interactions can result in a persistent inflammatory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
390A-1KT04061831973013
Questions
  1. Can methanol replace the ethanol fixative for use in myeloperoxidase kits 390A and 391A?
    1 answer
    1. When using the 390A or 391A kits for staining myeloperoxidase, fixatives containing methanol should not be used. Each kit has a recommended fixative that should be used and should not be substituted with methanol. Additionally, for any kit intended for In Vitro Diagnostic Use, the recommended fixative should be used.