Fortfahren mit
3873
Tartrate Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
335 mmol/L
pH
(4.9 +/- 0.1)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Acid Phosphatase (Leukocyte) Kit No. 387A
Other Notes
Tartrate buffer 0.335 mol/L
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)