Merck
312R-1
Sigma-Aldrich
PAX-5 (SP34) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP34, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (312R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (312R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (312R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (312R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (312R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... PAX5(5079)
Allgemeine Beschreibung
PAX-5 kodiert das B-Zell-spezifische Aktivatorprotein (BSAP), ein Marker für B-Zellen, u. a. während der lymphoblastischen Neoplasie und Reifungsphase von B-Zellen. Es wird in den meisten Fällen von ausgereiften und Vorläufern von B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen/Leukämie nachgewiesen. Bei etwa 97 % der Fälle eines klassischen Hodgkin-Lymphoms wird PAX-5 von Reed-Sternberg-Zellen exprimiert. Da PAX-5 in zahlreichen Myelomen und solitären Plasmozytomen nicht vorkommt, ist es für entsprechende Differenzierungen gut geeignet. Diffuse großzellige B-Zell-Lymphome exprimieren PAX-5, jedoch unter Ausschluss der terminalen B-Zelldifferenzierung. T-Zell-Neoplasmen werden durch Anti-PAX-5 nicht gefärbt. Es besteht ein enger Zusammenhang zur CD20-Expression.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
MSH6-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 287S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brunangelo Falini et al.
Blood, 99(2), 409-426 (2002-01-10)
Acquired chromosomal anomalies (most commonly translocations) in lymphoma and leukemia usually result in either activation of a quiescent gene (by means of immunoglobulin or T-cell-receptor promotors) and expression of an intact protein product, or creation of a fusion gene encoding
Klaus Willenbrock et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 82(9), 1103-1109 (2002-09-10)
The atypical cells of CD30(+) cutaneous lymphoproliferative disorders (CD30CLD) are commonly of T-cell origin and frequently have a similar morphology as Hodgkin or Reed-Sternberg cells of Hodgkin's lymphoma (HL). HL is one of the tumors associated with CD30CLD. Although most
Ines Schwering et al.
Blood, 101(4), 1505-1512 (2002-10-24)
Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS) cells represent the malignant cells in classical Hodgkin lymphoma (HL). Because their immunophenotype cannot be attributed to any normal cell of the hematopoietic lineage, the origin of HRS cells has been controversially discussed, but molecular studies
Emina Torlakovic et al.
The American journal of surgical pathology, 26(10), 1343-1350 (2002-10-03)
Whereas L26 (anti-CD20) is well established as a B-cell marker of high specificity for use in paraffin-embedded tissues and JCB117 (anti-CD79a) is increasingly used, a comparable additional pan-B-cell antibody has hitherto not yet been identified. Here we have studied the