Merck
C40
Katalase aus Rinderleber
lyophilized powder, ≥10,000 units/mg protein
Synonym(e):
H2O2:H2O2 Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 MG
€ 101,00
500 MG
€ 294,00
1 G
€ 503,00
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0041
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
eCl@ss:
32160410
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-577-1
MDL number:
EG-Nummer:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Katalase aus Rinderleber, lyophilized powder, ≥10,000 units/mg protein
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
form
lyophilized powder
specific activity
≥10,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
contains
≤0.2 wt. % Thymol
isoelectric point
5.4
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble 2.0 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C9322C100C3155
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
Gene Information
cow ... CAT(280743)
specific activity
≥10,000 units/mg protein
specific activity
2,000-5,000 units/mg protein
specific activity
40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405)
specific activity
≥30,000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous suspension
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble 2.0 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
mol wt
tetramer ~250 kDa
Application
Katalase wirkt als natürliches Antioxidans bei der Untersuchung der Rolle von reaktiven Sauerstoffspezies für Genexpression und Apoptose. Sie wurde auch zum Schutz gegen oxidative Schädigung von Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren eingesetzt. In der Industrie werden Katalasen verwendet, um zu Käse und Milch zugesetztes Wasserstoffperoxid zu entfernen, zum Bleichen von Textilien und zur Untersuchung ihrer positiven Wirkung auf die Lebensfähigkeit von DNA-Reparatur-Mutanten von E. coli.
Katalase aus Rinderleber kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Vorbereitung einer H2O2-O2-basierten Biokathode für Anwendungen in Glucose-Biokraftstoffzellen
  • zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften und der Lagerstabilität von auf Florisil immobilisierter Katalase
  • in der glutathionvermittelten Superoxidbildung in wässrigen Lösungen
Biochem/physiol Actions
Die Katalase-Aktivität ist im pH-Wert-Bereich zwischen 4,0 und 8,5 konstant. Die Enzymaktivität wird durch 3-Amino-1-H-1,2,4-triazol, Cyanid, Azid, Hydroxylamin, Bromcyan, 2-Mercaptoethanol, Dithiothreitol, Dianisidin und Nitrat gehemmt. Die Inkubation von Katalase mit Ascorbat oder Ascorbat/Cu2+ führt zum Abbau des Katalasemoleküls.
Katalase ist ein antioxidatives Enzym und kommt in allen aeroben Organismen vor. Sie katalysiert den Abbau von Wasserstoffperoxid, einem Nebenprodukt von Stoffwechselprozessen, in weniger schädliches Wasser und Sauerstoff. Sie kann auch mit Alkylhydrogenperoxiden wie Methylperoxid und Ethylperoxid reagieren, und das zweite H2O2-Molekül kann durch Methanol, Ethanol, Propanol, Formiat und Nitrat als Wasserstoffdonator ersetzt werden. Das Katalase-Enzym verwendet entweder Eisen (Fe) oder Mangan (Mn) als Kofaktor und wird als Fe-CAT oder Mn-CAT klassifiziert.
Disclaimer
Katalase-Lösungen sollten nicht eingefroren werden. Das Einfrieren der Lösung führt zu 50–70 % Aktivitätsverlust.
General description
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Katalase aus Rinderleber ist ein Tetramer, das aus vier gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 60 kDa besteht. Jede dieser Untereinheiten enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet auch stark an NADP, wobei sich NADP und die Hämgruppe innerhalb von 13,7 Angström Abstand befinden.
Other Notes
Der Proteingehalt wird mit der Biuret-Methode bestimmt. In den Produktspezifikationen ist ein Proteingehalt von mindestens 70 % garantiert. Die Verunreinigungen werden nicht analysiert. Der einzige andere angegebene Bestandteil ist die Konzentration von Thymol von maximal 0,2 Gew.-%
Eine Einheit oxidiert 1,0 μmol H2O2 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,0 und einer Temperatur von 25 °C, während die H2O2-Konzentration von 10,3 auf 9,2 mM abnimmt, bestimmt durch die Abnahmerate von A240.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yifan Jiang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-12)
Clematis florida is a popular ornamental vine species known for diverse colors and shapes of its flowers but not for scent. Here we investigated the composition and biosynthesis of floral scent in 'Kaiser', a fragrant cultivar of C. florida that
Afra Khiralla et al.
Microorganisms, 8(9) (2020-09-10)
An endophytic fungus isolated from Vernonia amygdalina, a medicinal plant from Sudan, was taxonomically characterized as Curvularia papendorfii. Ethyl acetate crude extract of C. papendorfii revealed an important antiviral effect against two viral pathogens, the human coronavirus HCoV 229E and
Saskia F Erttmann et al.
Nature communications, 10(1), 3493-3493 (2019-08-04)
Hydrogen peroxide (H2O2) has a major function in host-microbial interactions. Although most studies have focused on the endogenous H2O2 produced by immune cells to kill microbes, bacteria can also produce H2O2. How microbial H2O2 influences the dynamics of host-microbial interactions
Fujun Luo et al.
Nature communications, 12(1), 2380-2380 (2021-04-24)
Diverse signaling complexes are precisely assembled at the presynaptic active zone for dynamic modulation of synaptic transmission and synaptic plasticity. Presynaptic GABAB-receptors nucleate critical signaling complexes regulating neurotransmitter release at most synapses. However, the molecular mechanisms underlying assembly of GABAB-receptor
Hanming Yang et al.
The Journal of chemical physics, 151(24), 245102-245102 (2020-01-03)
Low-concentration photochemically induced dynamic nuclear polarization (LC-photo-CIDNP) has recently emerged as a powerful technology for the detection of aromatic amino acids and proteins in solution in the low-micromolar to nanomolar concentration range. LC-photo-CIDNP is typically carried out in the presence
Protokolle
This procedure may be used for all Catalase products.
Verwandter Inhalt
Questions
  1. Nelle specifiche leggo che il contenuto proteico di questa catalasi liofilizzata è del 70% Il restante 30% da cosa è composto ?
    1 answer
    1. The protein content is determined by the Biuret method. In the product specifications, a protein content >= 70% is guaranteed. As an example, lot number SLCL9662 reports a 90% protein content on the Certificate of Analysis (COA). The impurities are not analyzed. The only other content specification is the concentration of Thymol, <= 0.2% wt.