Merck
8.52259
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
Synonym(e):
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.70
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
249-313-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
60-63 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
General description
Reagent for introduction of the Fmoc protecting group [1].
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (9-Fluorenylmethyl) chloroformate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials