Merck
63768
3-Mercaptopropionsäure
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-MPA, 3-Sulfanylpropanoic acid, beta-Mercaptopropionic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.14
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-537-0
Beilstein/REAXYS Number:
773807
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.04 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
refractive index
n20/D 1.492 (lit.), n20/D 1.493
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
cut-off at 270 nm
SMILES string
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
InChI key
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Application
geeignet für die Aminosäureanalytik mittels OPA-Technik
Other Notes
High-speed RP-HPLC/FC analysis of amino acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Mercaptopropionsäure
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)