Wichtige Dokumente
21872
(2-Carboxyethyl)-β-cyclodextrin Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +129±6°, c = 1% in H2O
Verunreinigungen
≤10% acidic form
~5% water
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a chiral selector for the enantioseparation of cinacalcet impurities[2] and fenamiphos pesticide[3] by capillary zone electrophoresis and 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy (31P NMR), respectively.
- To form an inclusion complex with carvacrol for subsequent use in the antibacterial multilayer construction with chitosan, loaded onto poly(L-lactic acid) (PLLA).[1]
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?