Fortfahren mit
21906
Carboxymethyl-β-cyclodextrin Natriumsalz
Synonym(e):
Natrium-CM-β-Cyclodextrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
impurities
10% water
mp
~245 °C (dec.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2COCC(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H](O)[C@@H]7O)[C@@H](O)[C@@H]6O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C56H84O49/c57-22(58)8-85-1-15-43-29(71)36(78)50(92-15)100-44-16(2-86-9-23(59)60)94-52(38(80)31(44)73)102-46-18(4-88-11-25(63)64)96-54(40(82)33(46)75)104-48-20(6-90-13-27(67)68)98-56(42(84)35(48)77)105-49-21(7-91-14-28(69)70)97-55(41(83)34(49)76)103-47-19(5-89-12-26(65)66)95-53(39(81)32(47)74)101-45-17(3-87-10-24(61)62)93-51(99-43)37(79)30(45)72/h15-21,29-56,71-84H,1-14H2,(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
InChI key
WROHVVIPQXODQM-LYSKQWNXSA-N
General description
Carboxymethyl-β-cyclodextrin, ein negativ geladenes Derivat von β-Cyclodextrin, wird aufgrund seiner Fähigkeit, eine Gegenstrommobilität zu zeigen, allgemein bei der chiralen Analyse von neutralen und basischen Analyten eingesetzt.
Application
Cyclodextrine (CD) sind cyclische Oligosaccharide, die aus D-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α(1→4)-Glykosidbindungen verbunden sind. Gängige Cyclodextrine enthalten sechs (α-CD)-, sieben (β-CD)- oder acht (gamma-CD)-D-Glucoseeinheiten. Cyclodextrine werden manchmal durch eine Veresterung an Position zwei, drei und/oder sechs derivatisiert.
Carboxymethyl-β-cyclodextrin (CMBCD) wird bei der Entwicklung von Erkennungs- und Trennungstechniken zum Trennen von Enantiomeren auf der Grundlage von chiralen Eigenschaften und Größe eingesetzt. Carboxymethyl-β-cyclodextrin wird bei der chiralen Selektion und Trennung durch Kapillarelektrophorese eingesetzt. Carboxymethyl-β-cyclodextrin wird bei der Entwicklung von Arzneimittelabgabeträgern wie Nanoträgern und als Nukleinsäuretransfektionsmittel eingesetzt.
Analysis Note
durchschnittlicher Substitionsgrad, DS ~3
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85990C4555494542
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
impurities
10% water
impurities
~5% water
impurities
-
impurities
-
mp
~245 °C (dec.)
mp
225  °C ((437 °F ) - Decomposes on heating)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)