151-500
Skeletal Muscle Cell Growth Medium (500ml)
Synonym(e):
Primary Cell Culture Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Haltbarkeit
6 mo.
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation