14280
BES-gepufferte Kochsalzlösung
BioUltra, for molecular biology, 2x concentrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
2x concentrate
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Zusammensetzung
BES, 10.7 g/L
NaCl, 16.0 g/L
Na2HPO4, 0.27 g/L
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.338
pH-Wert
7.1 (25 °C)
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.02
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Anwendung
Komponenten
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves