Wichtige Dokumente
07408
N-[Nα,Nα-Bis-(carboxymethyl)-L-lysin]-16-mercapto-hexadecanamid
for complexometry, 97%
Synonym(e):
N2,N2-Bis-(carboxymethyl)-N6-(16-mercapto-1-oxohexadecyl)-L-lysin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for complexometry
Assay
≥97% (CHN)
97%
Eignung
suitable for suitability for complexometry
SMILES String
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C26H48N2O7S/c29-23(17-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-36)27-18-14-13-16-22(26(34)35)28(20-24(30)31)21-25(32)33/h22,36H,1-21H2,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)/t22-/m0/s1
InChIKey
GIASYAZZSODPPA-QFIPXVFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)